Key Documents
Z511560
Sigma-Aldrich
Aldrich® cylindrical narrow-mouth Dewar flask
capacity 440 mL, aluminum, extended aluminum base
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
borosilicate glass
narrow-mouth
Joint
Joints neck (33)
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Profondeur
19.5 cm
D.I. du vase Dewar
6.1 cm
Capacité
440 mL
D.I. du col
3.3 cm
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC