Z279129
FEP gas sampling bag
on/off, capacity, 0.5 L
Synonyme(s) :
Saint Gobain D1075002
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
capacity 0.5 L
Conditionnement
pack of 1 ea
L × l
6 in. × 6 in.
Raccords
on/off
Description générale
- Chemically resistant
- Flexible
- Will not contaminate sample