Key Documents
Z277983
Dual scale pocket bi-metal thermometer
temperature −10-100 °C, accuracy: 2 °C
About This Item
Code UNSPSC :
41112303
Nomenclature NACRES :
NB.79
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
HB Instruments 9/2125
Plage de mesure de la température
−10-100 °C, accuracy: 2 °C
Description générale
  • 1 3/8 in. dial
  • °C/°F scales
  • 5 in. stem
  • SS construction