Key Documents
Z264415
Supelco
Seringues TLC Hamilton®
1710, volume 100 μL, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.),
coated tip
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
Matériaux
stainless steel needle (PTFE coated tip)
Taille de l'aiguille
22 ga
Caractéristiques
needle type fixed
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 81050
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
100 μL
Description générale
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
Les derniers 3/4 in. de cette longue aiguille (51 mm) scellée sont recouverts de PTFE. Ceci rend les dépots sur les plaques CCM plus reproductibles.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques
Don P. Wolf
Springer Science & Business Media, 192-192 (2012)