Key Documents
W6365
Sigma-Aldrich
Sodium acetate-1-13C
API for Clinical Studies, 99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Acetic acid-1-13C sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
CH3 13CO2Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
83.03
Numéro Beilstein :
4335203
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Qualité
cGMP
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Na+].C[13C]([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i2+1;
Clé InChI
VMHLLURERBWHNL-CGOMOMTCSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable