Key Documents
W482900
Sigma-Aldrich
2-Pyrrolidinone
99%
Synonyme(s) :
2-Pyrrolidone, Butyrolactam
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H7NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
85.10
Numéro FEMA:
4829
Numéro Beilstein :
105241
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Densité de vapeur
2.9 (vs air)
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.487 (lit.)
Point d'ébullition
245 °C (lit.)
Pf
23-25 °C (lit.)
Densité
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fishy
Chaîne SMILES 
O=C1CCCN1
InChI
1S/C4H7NO/c6-4-2-1-3-5-4/h1-3H2,(H,5,6)
Clé InChI
HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Articles
EPA's Twelve Principles of Green Chemistry guide Flavors and Fragrances industry toward environmentally friendly practices.
EPA's Twelve Principles of Green Chemistry guide Flavors and Fragrances industry toward environmentally friendly practices.
EPA's Twelve Principles of Green Chemistry guide Flavors and Fragrances industry toward environmentally friendly practices.
EPA's Twelve Principles of Green Chemistry guide Flavors and Fragrances industry toward environmentally friendly practices.