Key Documents
W481015
Sigma-Aldrich
Ethyl-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acetate
≥95%
Synonyme(s) :
Ethyl homovanillate, Ethyl 4-hydroxy-3-methoxyphenylacetate
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H3(OCH3)CH2CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.23
Numéro FEMA:
4810
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Halal
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥95%
Point d'ébullition
180-185 °C/14 mmHg (lit.)
Pf
44-47 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
musty; spicy
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)Cc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C11H14O4/c1-3-15-11(13)7-8-4-5-9(12)10(6-8)14-2/h4-6,12H,3,7H2,1-2H3
Clé InChI
AWPMWZHWVKXADV-UHFFFAOYSA-N
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
EPA's Twelve Principles of Green Chemistry guide Flavors and Fragrances industry toward environmentally friendly practices.
EPA's Twelve Principles of Green Chemistry guide Flavors and Fragrances industry toward environmentally friendly practices.
EPA's Twelve Principles of Green Chemistry guide Flavors and Fragrances industry toward environmentally friendly practices.
EPA's Twelve Principles of Green Chemistry guide Flavors and Fragrances industry toward environmentally friendly practices.