Key Documents
W420055
Sigma-Aldrich
L-Piperitone
natural, ≥85%
Synonyme(s) :
(R)-6-(Isopropyl)-3-methylcyclohex-2-en-1-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H16O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.23
Numéro FEMA:
4200
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
07.255
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥85%
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
cooling; minty; peppermint
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h6-7,9H,4-5H2,1-3H3/t9-/m1/s1
Clé InChI
YSTPAHQEHQSRJD-SECBINFHSA-N
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
217.4 °F
Point d'éclair (°C)
103 °C