Key Documents
W419702
Sigma-Aldrich
Phytyl Acetate
≥95%, FG
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H42O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.57
Numéro FEMA:
4197
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
09.691
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
FG
Halal
Niveau de qualité
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥95%
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
balsam; floral; fruity
InChI
1S/C22H42O2/c1-18(2)10-7-11-19(3)12-8-13-20(4)14-9-15-21(5)16-17-24-22(6)23/h16,18-20H,7-15,17H2,1-6H3/b21-16+/t19-,20-/m1/s1
Clé InChI
JIGCTXHIECXYRJ-ILWBRPEASA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable