Key Documents
W332402
Sigma-Aldrich
3,5,5-Trimethyl-1-hexanol
≥85%
Synonyme(s) :
3,5,5-trimethyl hexanol
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CCH2CH(CH3)CH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.25
Numéro FEMA:
3324
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
702
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
2.055
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Pureté
≥85%
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
Point d'ébullition
193-194 °C (lit.)
Densité
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; floral; herbaceous
Chaîne SMILES 
CC(CCO)CC(C)(C)C
InChI
1S/C9H20O/c1-8(5-6-10)7-9(2,3)4/h8,10H,5-7H2,1-4H3
Clé InChI
BODRLKRKPXBDBN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3,5,5-Trimethyl-1-hexanol is a branched chain saturated alcohol that is commonly used as a fragrance ingredient. It occurs naturally in Lycii fructus.
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
176.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
80 °C - closed cup
Fragrance material review on 3, 5, 5-trimethyl-1-hexanol.
McGinty D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 48,, S47-S50 (2010)
Aroma?Active Components of Lycii fructus (kukija).
Lee GH, et al.
Journal of Food Science, 73(6) (2008)