Key Documents
W323713
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-tétraméthylpyrazine
greener alternative
natural, ≥98%, FG
Synonyme(s) :
Chuanxingzine, Ligustrazine, Tétrapyrazine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H12N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.19
Numéro FEMA:
3237
Numéro Beilstein :
113100
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
14.018
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Pureté
≥98%
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
≤2.0% water (Karl Fischer)
Point d'ébullition
190 °C (lit.)
Pf
77-80 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
chocolate; coffee; fatty; musty; nutty
Chaîne SMILES 
Cc1nc(C)c(C)nc1C
InChI
1S/C8H12N2/c1-5-6(2)10-8(4)7(3)9-5/h1-4H3
Clé InChI
FINHMKGKINIASC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La 2,3,5,6-tétraméthylpyrazine est l'un des principaux composés aromatiques volatils des fèves de cacao torréfiées et du sirop d'érable.
Nous nous engageons à vous proposer des produits plus respectueux de l'environnement, appartenant à l'une des quatre catégories d'alternatives plus écologiques. Ce produit est biosourcé et présente des améliorations significatives vis-à-vis des principes suivants de la chimie verte : “Conception de méthodes de synthèse moins dangereuses” et “Utilisation de ressources renouvelables”.
Application
  • Booklice Liposcelis bostrychophila are efficiently attracted by the combination of 2,3,5,6-tetramethylpyrazine and ultraviolet light.: This study demonstrates that the combination of 2,3,5,6-tetramethylpyrazine and ultraviolet light effectively attracts booklice, suggesting a potential application for pest management in stored product environments (Tanaka et al., 2024).
  • 2,3,5,6-Tetramethylpyrazine protects retinal photoreceptors against endoplasmic reticulum stress by modulating ATF4-mediated inhibition of PRP aggregation.: The research highlights the neuroprotective effects of 2,3,5,6-tetramethylpyrazine, showing its potential in treating retinal diseases by protecting photoreceptors from stress-induced damage (Huang et al., 2021).
  • Tetramethylpyrazine-Inducible Promoter Region from Rhodococcus jostii TMP1.: The study identifies a promoter region in Rhodococcus jostii TMP1 that is inducible by tetramethylpyrazine, which could be utilized in genetic engineering and biotechnology applications (Stanislauskienė et al., 2018).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Quantitation of alkylpyrazines in maple syrup, maple flavors and non-maple syrups.
Akochi-KE, et al.
Food Research International, 27(5), 451-457 (1994)
Donghui Xu et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 49(5), 2012-2021 (2018-09-24)
Ligustrazine (LSZ) has been identified as an antitumor agent against some types of cancers. Nevertheless, its ability to inhibit growth, migration and invasion of medulloblastoma cells is still unclear. This study aimed to explore the effect of LSZ on Daoy
Xian-Chao Cheng et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(10), 3315-3320 (2007-03-27)
A series of novel Ligustrazine derivatives was designed, synthesized, and assayed for their protective effects on damaged ECV-304 cells and antiplatelet aggregation activities. The results showed that most Ligustrazine derivatives exhibited lower EC(50) values for protective effects on the ECV-304
Hongfei Chen et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(11), 5609-5615 (2011-10-14)
A series of novel ligustrazinyloxy-cinnamic acid derivatives were designed, synthesized and evaluated for their inhibitory effect on adenosine diphosphate (ADP)-induced platelet aggregation in vitro, and also assayed for their protective effect against hydrogen peroxide (H(2)O(2))-induced oxidative damage on ECV-304 cells.
Xian-Chao Cheng et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(8), 3018-3024 (2009-03-31)
A series of novel acylpiperazinyl Ligustrazine derivatives was designed, synthesized, and their protective effects on damaged ECV-304 cells and antiplatelet aggregation activities were evaluated. The results showed that compound E33 displayed most potential protective effects on the ECV-304 cells damaged