Key Documents
T78603
Sigma-Aldrich
2,3,5-Trimethylphenol
99%
Synonyme(s) :
Isopseudocumenol
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3C6H2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.19
Numéro Beilstein :
2042210
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
9.75 mmHg ( 60 °C)
Pureté
99%
Point d'ébullition
230-231 °C (lit.)
Pf
92-95 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C)c(C)c(O)c1
InChI
1S/C9H12O/c1-6-4-7(2)8(3)9(10)5-6/h4-5,10H,1-3H3
Clé InChI
OGRAOKJKVGDSFR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Shu-Ling Lin et al.
Analytica chimica acta, 871, 57-65 (2015-04-08)
In this study, methacrylic acid (MAA) was incorporated with alkyl methacrylates to increase the hydrophilicity of the synthesized ethylene dimethacrylate-based (EDMA-based) monoliths for separating polar small molecules by capillary LC analysis. Different alkyl methacrylate-MAA ratios were investigated to prepare a