Key Documents
R411345
1-AMINO-4-HYDROXY-9,10-DIOXO-9,10-DIHYDRO-ANTHRACENE-2-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H9NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.243
Numéro MDL:
Autres remarques