Key Documents
N30404
Sigma-Aldrich
1-Nonene
96%
Synonyme(s) :
α-Nonene, 1-Nonylene, 1-n-Nonene, n-Non-1-ene
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)6CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.24
Numéro Beilstein :
1698439
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
4.35 (vs air)
Pression de vapeur
11 mmHg ( 37.7 °C)
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.416 (lit.)
Point d'ébullition
146 °C (lit.)
Pf
−81 °C (lit.)
Densité
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC=C
InChI
1S/C9H18/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3H,1,4-9H2,2H3
Clé InChI
JRZJOMJEPLMPRA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
75.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
24 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Ian Price et al.
Journal of theoretical biology, 374, 83-93 (2015-04-07)
Mortality from influenza infections continues as a global public health issue, with the host inflammatory response contributing to fatalities related to the primary infection. Based on Ordinary Differential Equation (ODE) formalism, a computational model was developed for the in-host response