L031000
Activator 42®
0.1 M
Synonyme(s) :
5-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-1H-tetrazole Solution, 5-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-2H-tetrazole Solution, Activator 42® Solution
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Type
for DNA synthesis
Gamme de produits
Proligo Reagents
Conditions de stockage
dry at room temperature
Concentration
28-31 g/L (Activator 42 content, titration)
Impuretés
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
Couleur
clear
InChI
1S/C9H4F6N4/c10-8(11,12)5-1-4(7-16-18-19-17-7)2-6(3-5)9(13,14)15/h1-3H,(H,16,17,18,19)
Clé InChI
KKJFZIQEWZVVIV-UHFFFAOYSA-N
Notes préparatoires
Autres remarques
The activator reacts with the amidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate then forms an internucleotide bond with the detritylated 5′hydroxyl group of the growing oligonucleotide chain.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
41.0 °F
Point d'éclair (°C)
5 °C