Key Documents
H7504
Sigma-Aldrich
3-Hexadecanone
≥99%
Synonyme(s) :
Ethyl tridecyl ketone
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2C(O)CH2(CH2)11CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.42
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥99%
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCC(=O)CC
InChI
1S/C16H32O/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)4-2/h3-15H2,1-2H3
Clé InChI
LTMXHUUHBSCKEK-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable