GF99541985
Palladium
tube, 200mm, outside diameter 2.0mm, inside diameter 1.6mm, wall thickness 0.2mm, as drawn, 99.95%
Synonyme(s) :
Palladium, PD007150
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.95%
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 995-419-85
Résistivité
9.96 μΩ-cm, 20°C
Point d'ébullition
2970 °C (lit.)
Pf
1554 °C (lit.)
Densité
12.02 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Clé InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable