Key Documents
GF82160232
Sodium
lump, 200 mm max. lump size, weight 100 g, condition sticks
Synonyme(s) :
NA006100
About This Item
Code UNSPSC :
12141806
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 821-602-32
Poids
100 g
Taille max. des fragments
200 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
179.6 °F
Point d'éclair (°C)
82 °C