GF63273731
Terbium
rod, 100mm, diameter 6.35mm, cast, 99%
Synonyme(s) :
Terbium, TB007910
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 632-737-31
Résistivité
116 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
100 mm × 6.35 mm
Point d'ébullition
3230 °C (lit.)
Pf
1356 °C (lit.)
Densité
8.234 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Tb]
InChI
1S/Tb
Clé InChI
GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N