Key Documents
GF60670436
Platinum/Iridium
wire, 0.5 mm diameter, Pt70%/Ir30%, length 1 m, temper as drawn
Synonyme(s) :
PT055150
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 606-704-36
Longueur
1 m
Diamètre
0.5 mm