Key Documents
GF39940511
Boron carbide
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, purity 99%
Synonyme(s) :
B 626010
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 399-405-11
Poids
50 g
Taille max. des part.
45 μm