GF39171517
Terbium
foil, 50x50mm, thickness 0.1mm, as rolled, 99%
Synonyme(s) :
Terbium, TB000210
About This Item
Pureté
99%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 391-715-17
Résistivité
116 μΩ-cm, 20°C
Taille × épaisseur
50x50 mm × 0.1 mm
Point d'ébullition
3230 °C (lit.)
Pf
1356 °C (lit.)
Densité
8.234 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Tb]
InChI
1S/Tb
Clé InChI
GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N