Key Documents
GF21131941
Cobalt-chromium-tungsten-nickel-iron-manganese alloy, Co50Cr20W15Ni10Fe3Mn2
foil, 150 x 150mm, 0.25mm thickness
Synonyme(s) :
CN010300
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 211-319-41
Taille × épaisseur
150 mm × 150 mm × 0.25 mm