Key Documents
GF19386322
Manganese
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, purity 99.5%
Synonyme(s) :
MN006020
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Mn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
54.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141724
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.5%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 193-863-22
Résistivité
185 μΩ-cm, 20°C
Poids
100 g
Taille max. des part.
45 μm
Point d'ébullition
1962 °C (lit.)
Pf
1244 °C (lit.)
Densité
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Mn]
InChI
1S/Mn
Clé InChI
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable