Key Documents
GF15828813
Aluminum alloy 5019
wire, Al 95%/Mg 5%, 0.08 mm diameter, length 100 m, temper hard
Synonyme(s) :
AB245125
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥95%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 158-288-13
Longueur
100 m
Diamètre
0.08 mm