Key Documents
D206539
Sigma-Aldrich
Diphenyl carbonate
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
Bisphenyl carbonate
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5O)2CO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.22
Numéro Beilstein :
1074863
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99%
Forme
crystals
Point d'ébullition
301-302 °C (lit.)
Pf
79-82 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-13(15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clé InChI
ROORDVPLFPIABK-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
334.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
168 °C - closed cup