Key Documents
D184101
Sigma-Aldrich
1,5-Dimethyl-2-pyrrolidinone
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H11NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.465 (lit.)
Point d'ébullition
215-217 °C/743 mmHg (lit.)
Densité
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1CCC(=O)N1C
InChI
1S/C6H11NO/c1-5-3-4-6(8)7(5)2/h5H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
FILVIKOEJGORQS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter