BR781686
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 384 wells, size 120 μL, flat bottom, white, with transparent bottom
Synonyme(s) :
BRANDplates®, Microplates, pureGradeS
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
flat bottom
polystyrene
white wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
skirt (F-bottom, transparent bottom)
Conditionnement
pack of 50 ea
pkg of (individually packaged)
Fabricant/nom de marque
BRAND 781686
Taille
120 μL
384 wells
Volume de travail
120 μL
Couleur
white, with transparent bottom
Type de liaison
non-treated surface