BR781310
BRAND® PCR tubes
capacity 0.5 mL, colorless tube, individual, attached flat cap
Synonyme(s) :
PCR, PCR Tubes, Tubes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
colorless cap
colorless tube
conical bottom
flat cap
polypropylene cap
polypropylene tube
Description
thin-walled
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations: no
individual, attached flat cap
Conditionnement
pack of 1000 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 781310
Technique(s)
PCR: suitable
Capacité
0.5 mL