A82605
11-Aminoundecanoic acid
97%
Synonyme(s) :
Aminoundecanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
white
Pf
188-191 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
NCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C11H23NO2/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(13)14/h1-10,12H2,(H,13,14)
Clé InChI
GUOSQNAUYHMCRU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable