935484
Ruthenium(III) chloride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Ruthenium chloride, Ruthenium trichloride, Trichlororuthenium
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
40-50% Ru basis (gravimetric)
99.99% trace metals basis
Forme
powder
specific gravity measuring range
6.97 g/mL
Impuretés
≤150 ppm (trace metals analysis)
Couleur
dark gray to black
pH
1-2
Solubilité
water: soluble
Densité
3.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[Ru](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ru/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
YBCAZPLXEGKKFM-UHFFFAOYSA-K
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable