926809
1,4-Bis[4-(6-acryloyloxyhexyloxy)benzoyloxy]-2-methylbenzene
≥95%
About This Item
Produits recommandés
Description
mesophase behaviour: Cr86N116I
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
solid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Couleur
white
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
InChI
1S/C39H44O10/c1-4-36(40)46-26-12-8-6-10-24-44-32-18-14-30(15-19-32)38(42)48-34-22-23-35(29(3)28-34)49-39(43)31-16-20-33(21-17-31)45-25-11-7-9-13-27-47-37(41)5-2/h4-5,14-23,28H,1-2,6-13,24-27H2,3H3
Clé InChI
FQCKIWWAEIOPSD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable