917834
PhotoCol™-RUT, methacrylated collagen bioink kit, with ruthenium
Synonyme(s) :
3D Bioprinting, Bioink, Collagen
About This Item
Produits recommandés
Description
Methacrylated collagen:
Degree of methacrylation ≥ 20%
Product components :
Methacrylated collagen (100 mg)
20 mM acetic acid (50 mL)
Neutralization solution (10 mL)
Ruthenium (100 mg)
Sodium persulfate photoinitiator (500 mg)
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; sterile-filtered
Impuretés
≤10 EU/mL Endotoxin
Température de stockage
2-8°C
Application
Informations légales
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2