Key Documents
912964
Sigma-Aldrich
(R,R)-BABIBOP
≥97%
Synonyme(s) :
(3R,3′R)-3,3′-Di-tert-butyl-2,2′,3,3′-tetrahydro-4,4′-bibenzo[d][1,3]oxaphosphole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H28O2P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.40
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
≥97%
Forme
powder
Pureté optique
ee: ≥99% (HPLC)
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Groupe fonctionnel
phosphine
Application
(R,R)-BABIBOP is a P-chiral biaryl biphosphorus ligand used in Pd, Cu, and Rh-catalyzed asymmetric hydrogenations.
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Informations légales
Sold in collaboration with Zejun Pharmaceuticals
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Efficient P-Chiral Biaryl Bisphosphorus Ligands for Palladium-Catalyzed Asymmetric Hydrogenation
Jiang W, et al.
Chin. J. Chem. (2017)