Key Documents
902802
Sigma-Aldrich
2-(2,4-Difluorophenyl)-5-fluoropyridine
≥95%
Synonyme(s) :
Photocatalysis ligand
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H6F3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.17
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: Photocatalysis
Application
This ligand is used in Ir(III) complexes suitable for use in photocatalysis and phosphorescent OLEDs.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable