Key Documents
902144
Sigma-Aldrich
[(Cp)Ru(η6-naphthalene)]OTf
≥95%
Synonyme(s) :
5-Cyclopentadienyl)(η6-naphthalene)ruthenium(1+) trifluoromethanesulfonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H13F3O3RuS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
443.40
Code UNSPSC :
12352101
Pureté
≥95%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
112-116 °C
Température de stockage
2-8°C
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jens Rickmeier et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(43), 14207-14211 (2018-09-07)
Radiolabeled receptor-binding peptides are an important class of positron emission tomography tracers owing to achievable high binding affinities and their rapid blood clearance. Herein, a method to introduce a 4-[18 F]fluoro-phenylalanine residue into peptide sequences is reported, by chemoselective radio-deoxyfluorination