Key Documents
900570
Sigma-Aldrich
Ir[dF(t-Bu)-ppy]3
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C45H42F6IrN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
931.04
Code UNSPSC :
12161600
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder or crystals
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: iridium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
Pf
370.93 °C
Activation du photocatalyseur
465 nm
Chaîne SMILES 
FC1=CC([Ir]2(C3=C4C(F)=CC(F)=C3)([N]5=C4C=C(C(C)(C)C)C=C5)([N]6=C7C=C(C(C)(C)C)C=C6)[N]8=C(C9=C2C=C(F)C=C9F)C=C(C(C)(C)C)C=C8)=C7C(F)=C1
Application
Ir[dF(t-Bu)-ppy]3 is a photocatalyst that readily facilitates the decarboxylative arylation of α-amino acids using visible light.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable