Key Documents
88725
Sigma-Aldrich
(R)-1-[(SP)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldi(3,5-xylyl)phosphine
≥97%
Synonyme(s) :
(2R)-1-[(1R)-1-[Bis(3,5-dimethylphenyl)phosphino]ethyl]-2-(diphenylphosphino)ferrocene (acc to CAS), Josiphos SL-J005-1
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C40H40FeP2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
638.54
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥97%
Forme
powder
Pureté optique
ee: ≥99%
Chaîne SMILES 
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4)P(c5cc(C)cc(C)c5)c6cc(C)cc(C)c6
InChI
1S/C35H35P2.C5H5.Fe/c1-25-19-26(2)22-32(21-25)36(33-23-27(3)20-28(4)24-33)29(5)34-17-12-18-35(34)37(30-13-8-6-9-14-30)31-15-10-7-11-16-31;1-2-4-5-3-1;/h6-24,29H,1-5H3;1-5H;/t29-;;/m1../s1
Clé InChI
VIWMSTLBMCHMGT-SYXKTQFYSA-N
Description générale
sold in collaboration with Solvias AG
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1