855294
8-Aminooctanoic acid
99%
Synonyme(s) :
ω-Aminocaprylic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
194 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
NCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H17NO2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8(10)11/h1-7,9H2,(H,10,11)
Clé InChI
UQXNEWQGGVUVQA-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable