851299
4-Nitro-DL-phenylalanine
98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
236-237 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
NC(Cc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H10N2O4/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(4-2-6)11(14)15/h1-4,8H,5,10H2,(H,12,13)
Clé InChI
GTVVZTAFGPQSPC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges