80723
(Piperidinomethyl)polystyrene
extent of labeling: ~3.5 mmol/g base loading
Synonyme(s) :
1-Benzylpiperidine polymer-bound, Copolymer of styrene and divinylbenzene, piperidinomethylated, Piperidine, polymer-bound, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, piperidinomethylated
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pertinence de la réaction
reactivity: proton reactive
Ampleur du marquage
~3.5 mmol/g base loading
Impuretés
≤0.2 mmol/g Cl (resin)
Matrice
crosslinked with 2% DVB
Taille des particules
200-400 mesh
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable