Key Documents
804312
Sigma-Aldrich
2,2-difluoroethylamine hydrochloride
Synonyme(s) :
2,2-difluoro-1-ethanamine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2H6ClF2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
132-137 °C (w/decomp)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.NCC(F)F
InChI
1S/C2H5F2N.ClH/c3-2(4)1-5;/h2H,1,5H2;1H
Clé InChI
YSVKPVHTHFECBE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
2,2-Difluoroethylamine hydrochloride was recently reported to be used as a precursor for the "elusive" difluoromethyl diazomethane species (CF2HCHN2). The difluoromethyl diazomethane intermediate can be generated in situ in the presence of tert-butyl nitrite and a catalytic amount of acetic acid.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable