Key Documents
792322
Sigma-Aldrich
Betaine-13C5,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C5H1115NO2
Poids moléculaire :
123.10
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Pureté
97% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[13CH3][N+]([13CH3])([13CH2][13C]([O-])=O)[13CH3]
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
Clé InChI
KWIUHFFTVRNATP-CVMUNTFWSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable