Key Documents
78239
Sigma-Aldrich
(R)-3-Phenylbutyric acid
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(R)-β-Methylhydrocinnamic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.20
Numéro Beilstein :
2501477
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D −57±2°, c = 1% in benzene
Indice de réfraction
n20/D 1.517
Point d'ébullition
94-95 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densité
1.069 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@H](CC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(7-10(11)12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,11,12)/t8-/m1/s1
Clé InChI
ZZEWMYILWXCRHZ-MRVPVSSYSA-N
Autres remarques
Chiral standard. Chiral building block for the synthesis of the corresponding alcohol, amide and olefin; Stereoselective α-amination via Evans′ imide enolate
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
R. Dharanipragada et al.
Tetrahedron Letters, 30, 6841-6841 (1989)
D.J. Cram
Journal of the American Chemical Society, 74, 2137-2137 (1952)
T. Kogure et al.
The Journal of Organic Chemistry, 49, 576-576 (1984)
R. Bussas et al.
The Journal of Organic Chemistry, 48, 2828-2828 (1983)