778583
Azidobenzene solution
~0.5 M in 2-methyltetrahydrofuran, ≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Phenyl azide solution
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Forme
liquid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentration
~0.5 M in 2-methyltetrahydrofuran
Impuretés
≤2.0% water
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[N-]=[N+]=Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H5N3/c7-9-8-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clé InChI
CTRLRINCMYICJO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
10.4 °F
Point d'éclair (°C)
-12 °C