Key Documents
772445
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ser[GalNAc(Ac)3-α-D]-OH
95%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
N-α-Fmoc-O-β-(2-acetamido-2-deoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-α-D-galactopyranosyl)-L-serine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C32H36N2O13
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
656.63
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
product name
Fmoc-Ser[GalNAc(Ac)3-α-D]-OH, 95%
Pureté
95%
Forme
solid
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(O[C@@H]([C@H](COC(C)=O)O1)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](NC(C)=O)[C@H]1OC[C@@H](C(O)=O)NC(OCC2C3=C(C=CC=C3)C4=C2C=CC=C4)=O)=O
InChI
1S/C32H36N2O13/c1-16(35)33-27-29(46-19(4)38)28(45-18(3)37)26(15-42-17(2)36)47-31(27)43-14-25(30(39)40)34-32(41)44-13-24-22-11-7-5-9-20(22)21-10-6-8-12-23(21)24/h5-12,24-29,31H,13-15H2,1-4H3,(H,33,35)(H,34,41)(H,39,40)/t25-,26-,27+,28-,29+,31-/m0/s1
Clé InChI
ORICVOOXZDVFIP-MIOLQQMZSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable