Key Documents
768979
Sigma-Aldrich
Ethane
Messer® CANGas, 99.95%
Synonyme(s) :
Ethane gas
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
30.07
Numéro Beilstein :
1730716
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
1.05 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
37.95 atm ( 21.1 °C)
Description
Filling mass: 17g
Filling volume: 12L
Pureté
99.95%
Forme
gas
Température d'inflammation spontanée
881 °F
Limite d'explosivité
13 %
Point d'ébullition
−88 °C (lit.)
Pf
−172 °C (lit.)
Densité
0.362 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3
Clé InChI
OTMSDBZUPAUEDD-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethane gas is colourless, odourless, and narcotic. It is a liquefied gas that is lighter than air. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Produits recommandés
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Informations légales
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Régulateur
Réf. du produit
Description
Tarif
À utiliser avec
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameGas cylinder
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
-211.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-135 °C - closed cup