Key Documents
768278
Sigma-Aldrich
1-Propanol-1,1,2,3,3,3-d6
98 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
CD3CDHCD2OH
Poids moléculaire :
66.13
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
99% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]C([H])(C([2H])(O)[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i1D3,2D,3D2
Clé InChI
BDERNNFJNOPAEC-CNQUWIHNSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
59.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
15 °C - closed cup