767921
1,3,5-Triscarboxyphenylethynylbenzene
≥95%
Synonyme(s) :
4,4′,4′′-(1,3,5-benzenetriyltri-2,1-ethynediyl)trisbenzoic acid, 4,4′,4′′-[benzene-1,3,5-triyl-tris(ethyne-2,1-diyl)]tribenzoic acid, BTE, H3BTE
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Forme
solid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
222-223 (decomposition)
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
InChI
1S/C33H18O6/c34-31(35)28-13-7-22(8-14-28)1-4-25-19-26(5-2-23-9-15-29(16-10-23)32(36)37)21-27(20-25)6-3-24-11-17-30(18-12-24)33(38)39/h7-21H,(H,34,35)(H,36,37)(H,38,39)
Clé InChI
NIJMZBWVSRWZFZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable