74540
Nordihydroguaiaretic acid
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Masoprocol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Forme
crystals
Impuretés
≤2% water
Pf
184-186 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(C)Cc2ccc(O)c(O)c2
InChI
1S/C18H22O4/c1-11(7-13-3-5-15(19)17(21)9-13)12(2)8-14-4-6-16(20)18(22)10-14/h3-6,9-12,19-22H,7-8H2,1-2H3
Clé InChI
HCZKYJDFEPMADG-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
mouse ... Alox12(11684)
Description générale
Application
- In the synthesis of nordihydroguaiaretic acid derivatives with potent HIV inhibition activity.
- As a starting material in the synthesis of tetra-O-methylnordihydroguaiaretic acid.
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable